Learn More
Silica gel, spherical, 100A, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11325198
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
Codice prodotto. 11325198
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 044090.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Useful product for column chromatography.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 63231-67-4
Formula molecolare H2O3Si
Molecular Weight (g/mol) 78.098
Numero MDL MFCD00011232
InChI Key IJKVHSBPTUYDLN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo metasilicic acid, silicic acid h2sio3, mikronisil, acidum silicicum, bio-sil, kieselsaure german, cubosic, dihydroxysilanone, silica acid, polysilicic acid
PubChem CID 14768
IUPAC Name dihydroxy(oxo)silane
SMILES O[Si](=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Silica gel
Quantità 10 g
Informazioni di solubilità Soluble in hydrofluoric acid. Insoluble in water.
Imballaggio Flacone in plastica