Learn More
Draeger™ Type B Silica Gel Tubes
Codice prodotto. 10170252
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Accuro Drager Gas Detector Pump
Dimensione della confezione:
pezzi 10
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
10170252 Accuro Drager Gas Detector Pump pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10170252 Fornitore Draeger™ N. del fornitore 6733021
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    164.01€
    141.71€ / pezzi 10
    Risparmia 22.30€
    13% Sconto
Spedizione stimata: 30-11-2026
Sorbent tubes using activated charcoal or silica gel to capture airborne contaminants for later laboratory analysis.
  • Typically sufficient for sampling in the range of limit value measurements
  • After sampling, the tube must be sealed with the polyethylene supplied caps
  • Length of 125mm, diameter of 7mm
  • Supplied in packs of 10
Specifica
Certificazione/Conformità BGIA, DFG, NIOSH, OSHA and HSE Certified
Da utilizzare con (apparecchiatura) Accuro Drager Gas Detector Pump
Quantità 10/Pk.
Tipo di campione Silica gel
Tipo di provetta Silica Gel Tube