Learn More
Silica GF-TLC, 60A, EcoChrom™, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11373599 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
Dimensione della confezione:
500g
Codice prodotto. 11373599
Marca: MP Biomedicals 0204645
For Chromatography; Chemical Synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7631-86-9
Formula molecolare O2Si
Molecular Weight (g/mol) 60.08
Numero MDL MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
InChI Key VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
IUPAC Name silanedione
SMILES O=[Si]=O
Specifica
Materiale o nome chimico Silica
Nota nome GF-TLC
Colore White to Gray
Forma fisica Powder
Quantità 500 g
Peso formulazione 60.08
Densità 2g/cm3 at 20°C