Learn More
Silica for HPLC, MP
Codice prodotto. 17807044 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
:
MP Silica for HPLC, 10 g
Codice prodotto. 17807044
Marca: MP Biomedicals 0202790
Silica for HPLC's very closely controlled particle range guarantees dense column packings, high plate numbers and relatively low back pressure
Weight: 0.4 to 0.5 g/mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Punti di ebollizione 2230°C
Materiale o nome chimico Silicon dioxide
Punto di fusione 1710°C
CAS 7631-86-9
Colore White
pH 7
Forma fisica Powder
Quantità 10 g
Formula molecolare O2Si
Numero MDL MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
InChI Key VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=[Si]=O
IUPAC Name silanedione
Molecular Weight (g/mol) 60.08
Perdita all'essiccatura 3.50%
Densità 0.3 g/mL
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.