Learn More
Silica gel orange, for drying purposes, non toxic grade, 2-5 mm
Codice prodotto. p-3593513 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Glass Bottle
Plastic Drum
Dimensione della confezione:
1kg
250g
5kg
Codice prodotto. 10005313
Marca: Thermo Scientific Acros 392032500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1327-36-2 | Al2O5Si | 162.04 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Drying agent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1327-36-2
Formula molecolare Al2O5Si
Molecular Weight (g/mol) 162.04
Numero MDL MFCD00077645
InChI Key HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N
Specifica
Materiale o nome chimico Silica gel orange
Colore Orange
Forma fisica Beads
Materiale Silica Gel
Quantità 250 g
Perdita all'essiccatura 2% max. (120°C, 2 h)
Imballaggio Glass Bottle
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble.