Learn More
Silicon carbide sputtering target, 50.8mm (2.0 in.) dia. x 6.35mm (0.250 in.) thick, 99.5% (metals basis excluding B), Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15443795
Click to view available options
Quantità:
1 Ea.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15443795
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 041085.KS
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Silicon carbide sputtering target
Nota nome 50.8mm (2.0 in.) dia. x 6.35mm (0.250 in.) thick
Quantità 1 Ea.
Note percentuale saggio (metals basis excluding B)
Numero MDL MFCD00049531
Peso formulazione 40.1
Percent Purity 99.5%