Learn More
Kartell™ Silicon Conical Stoppers
Click to view available options
Size:
Dia Top/Bottom: 12/9mm
Dia Top/Bottom: 16/12mm
Dia Top/Bottom: 20/14mm
Dia Top/Bottom: 30/21mm
Dia. Top/Bottom: 15/11mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
- Suitable for use in food and beverage industry
- Conical stopper
- Autoclavable
- Available in a variety of sizes
Specifica
Specifica
| Altezza (sistema metrico) | 18 mm |
| Quantità | 1/Pk. |
| Size | Dia Top/Bottom: 12/9mm |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Colore | Natural |
| Diameter (Metric) Bottom | 9 mm |
| Diametro superiore (sistema metrico) | 12 mm |
| Materiale | Silicone |
| Product Type | Tapered Stopper |
| Forma | Conical |