Learn More
Kartell™ Silicon Conical Stoppers
Codice prodotto. p-8005887
Click to view available options
Size:
Dia Top/Bottom: 12/9mm
Dia Top/Bottom: 16/12mm
Dia Top/Bottom: 20/14mm
Dia Top/Bottom: 30/21mm
Dia. Top/Bottom: 15/11mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 10256911
Marca: Kartell™ 0380300
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Constructed of silicon to make these stoppers suitable for applications involving food. Kartell™ Silicon Conical Stoppers are availavle in a variety of sizes to plug a variety of holes.
  • Suitable for use in food and beverage industry
  • Conical stopper
  • Autoclavable
  • Available in a variety of sizes
Specifica
Altezza (sistema metrico) 18 mm
Quantità 1/Pk.
Size Dia. Top/Bottom: 15/11mm
Autoclavabile Autoclavable
Colore Natural
Diameter (Metric) Bottom 11 mm
Diametro superiore (sistema metrico) 15 mm
Materiale Silicone
Product Type Tapered Stopper
Forma Conical