Learn More
Silicon dioxide, 99.998%, (trace metal basis)
Codice prodotto. p-4258707 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
20 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
20g
5g
Codice prodotto. 11944121
Marca: Thermo Scientific Acros 437150050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
For ultra trace analysis | CAS: 14808-60-7 | O2Si | 60.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Per analisi con tracce estremamente ridotte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14808-60-7
Formula molecolare O2Si
Molecular Weight (g/mol) 60.08
Numero MDL MFCD00011232,MFCD00217788,MFCD00163736,MFCD07370733
InChI Key VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
IUPAC Name silanedione
SMILES O=[Si]=O
Specifica
Materiale o nome chimico Silicon dioxide
Punto di fusione 1610.0°C
Colore Colorless to Yellow
Forma fisica Solution
Quantità 5 g
Intervallo percentuale saggio 44.5 to 47.9% (Si)
Formula lineare SiO2
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 60.08
Percent Purity 99.998%
Grado Base per metalli in tracce
Imballaggio Glass bottle
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Silicon dioxide