Learn More
Silicon Dioxide, calcined, crude, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15691680 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
2.5 kg
50 kg
6 x 2.5 kg
Dimensione della confezione:
2.50kg
50kg
pezzi 6
Codice prodotto. 15691680
Marca: Honeywell-Fluka 186486X2.5KG
Richiesta di formato massivo o personalizzato
for cleaning of platinum crucibles, calcined, crude
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14808-60-7
Formula molecolare O2Si
Molecular Weight (g/mol) 60.08
Numero MDL MFCD00011232,MFCD00217788,MFCD00163736,MFCD07370733
InChI Key VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
IUPAC Name dioxosilane
SMILES O=[Si]=O
Specifica
Materiale o nome chimico Silicon Dioxide
Quantità 6 x 2.5 kg
Formula lineare SiO2
Numero UN NONH for all modes of transport
Peso formulazione 60.08