Learn More
Ebro Electronic™ Prolunga in silicone
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
1 m
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Extension cable for probes with lemosa connector
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | RoHS Directive 2011/65/EU |
| Monouso | Single-use |
| Da utilizzare con (applicazione) | Extension cable for probes with lemosa connector |
| Altezza (sistema metrico) | 30 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 1 m |
| Lunghezza (sistema metrico) cavo | 1 m |
| Materiale | Silicio |
| Modello | AX 110 |
| Peso (sistema metrico) | 0.12 kg |
| Product Type | Extension Cable |
| Vedi altri risultati |