Learn More
Silicon(IV) chloride, 99.8+%
Codice prodotto. p-221875 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
50 mL
500 mL
2.5 L
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
2.50L
500mL
50mL
Codice prodotto. 10114220
Marca: Thermo Scientific Acros 201160500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 10026-04-7 | Cl4Si | 169.89 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10026-04-7
Formula molecolare Cl4Si
Molecular Weight (g/mol) 169.89
Numero MDL MFCD00011229
InChI Key FDNAPBUWERUEDA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo silicon tetrachloride, silicon chloride, perchlorosilane, silane, tetrachloro, silicon iv chloride, tetrachlorosilicon, chlorid kremicity, silicio tetracloruro di, siliciumtetrachlorid, silicon chloride sicl4
PubChem CID 24816
IUPAC Name tetrachlorosilane
SMILES Cl[Si](Cl)(Cl)Cl
Specifica
Punti di ebollizione 58.0°C
Materiale o nome chimico Silicon(IV) chloride
Punto di fusione -70.0°C
Nota nome 99.8+%
Colore Colorless
Forma fisica Liquid
Quantità 50 mL
Intervallo percentuale saggio 99.8+%
Formula lineare SiCl4
Fieser 10,347; 11,466; 16,317
Indice di Merck 15, 8639
Informazioni di solubilità Solubility in water: decomposes. Other solubilities: miscible with benzene, ether, chloroform,, petroleum ether, carbon tetrachloride,, tin tetrachloride, sulfur, mono- and dichlorides, decomposes by alcohol with evolution of hydrogen, chloride
Peso formulazione 169.9
Percent Purity ≥99.8%
Imballaggio Glass bottle
Indice di rifrazione 1.413
Gravità specifica 1.48
Densità 1.4800g/mL
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Silicon(IV) chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.