Learn More
Silicon(IV) chloride, 99.998% (metals basis)
Codice prodotto. p-7050978
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
25mL
Codice prodotto. 11369297
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 040148.AC
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 10026-04-7 | Cl4Si | 169.89 g/mol
Silicon(IV) chloride is used as semiconductor grade.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10026-04-7
Formula molecolare Cl4Si
Molecular Weight (g/mol) 169.89
Numero MDL MFCD00011229
InChI Key FDNAPBUWERUEDA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo silicon tetrachloride, silicon chloride, perchlorosilane, silane, tetrachloro, silicon iv chloride, tetrachlorosilicon, chlorid kremicity, silicio tetracloruro di, siliciumtetrachlorid, silicon chloride sicl4
PubChem CID 24816
IUPAC Name tetrachlorosilane
SMILES Cl[Si](Cl)(Cl)Cl
Specifica
Punti di ebollizione 57.6°C
Materiale o nome chimico Silicon(IV) chloride
Punto di fusione -70°C
Colore Colorless
Forma fisica Liquid
Quantità 25 mL
Note percentuale saggio (metals basis)
Formula lineare SiCl4
Numero UN UN1818
Indice di Merck 14,8500
Informazioni di solubilità Reacts with water. Miscible with benzene,ether,chloroform.
Peso formulazione 169.9
Percent Purity 99.998%
Odore Acrid
Sensibilità Moisture sensitive
Densità 1.483 g/mL
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Silicon(IV) chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Silicon tetrachloride