Learn More
Silicon(IV) iodide, 99.999% (metals basis)
Codice prodotto. 11329638
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 11329638
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 044141.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 13465-84-4 | I4Si | 535.70 g/mol
Silicon(IV) iodide is used as a precursor to prepare silicon amides. It finds application in the manufacture and etching of silicon in microelectronics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Packaged under Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13465-84-4
Formula molecolare I4Si
Molecular Weight (g/mol) 535.70
Numero MDL MFCD00054041
InChI Key CFTHARXEQHJSEH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo silicon tetraiodide, silane, tetraiodo, silicon iv iodide, periodosilane, tetraiodosilicon, acmc-1bu37, silicon tetraiodide trace metals basis, silicon iv iodide trace metals basis 1g
PubChem CID 83498
IUPAC Name tetraiodosilane
SMILES I[Si](I)(I)I
Specifica
Punti di ebollizione 290°C
Materiale o nome chimico Silicon (IV) iodide
Punto di fusione 120°C
Colore White
Forma fisica Lump
Quantità 5 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Formula lineare SiI4
Numero UN UN2923
Informazioni di solubilità Soluble in organic solvents. Insoluble in water.
Peso formulazione 535.7
Percent Purity 99.999%
Sensibilità Air, light, and moisture sensitive
Densità 4.198 g/mL