Learn More
Silicon(IV) iodide, 99% (metals basis)
Codice prodotto. p-4407793
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 11364969
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 087303.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Light, Air and Moisture Sensitive | CAS: 13465-84-4 | I4Si | 535.70 g/mol
Silicon(IV) iodide is used as a precursor to prepare silicon amides. It finds application in the manufacture and etching of silicon in microelectronics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13465-84-4
Formula molecolare I4Si
Molecular Weight (g/mol) 535.70
Numero MDL MFCD00054041
InChI Key CFTHARXEQHJSEH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo silicon tetraiodide, silane, tetraiodo, silicon iv iodide, periodosilane, tetraiodosilicon, acmc-1bu37, silicon tetraiodide trace metals basis, silicon iv iodide trace metals basis 1g
PubChem CID 83498
IUPAC Name tetraiodosilane
SMILES I[Si](I)(I)I
Specifica
Materiale o nome chimico Silicon(IV) iodide
Colore White
Forma fisica Crystals
Quantità 1 g
Intervallo percentuale saggio 99% (metals basis)
Peso formulazione 535.7