Learn More
Silicon(IV) oxide, 40% in H2O, 0.014 micron particles in colloidal dispersion, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11394778
Click to view available options
Quantità:
1 kg
5 kg
Dimensione della confezione:
1kg
5kg
Codice prodotto. 11394778
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 043115.A1
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
S.A. 250 m2/g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7631-86-9
Formula molecolare O2Si
Molecular Weight (g/mol) 60.08
Numero MDL MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
InChI Key VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
IUPAC Name silanedione
SMILES O=[Si]=O
Specifica
Materiale o nome chimico Silicon(IV) oxide
Nota nome 40% in H2O
Colore Colorless
Forma fisica Particles in Liquid
Quantità 1 kg
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 60.09
Odore Odorless
Densità 1.30 g/cm3 at 20°C