Learn More
Silicon(IV) oxide, microcrystalline
Codice prodotto. p-4407785
Click to view available options
Quantità:
2 kg
10 kg
Dimensione della confezione:
10kg
2kg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 11352118
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 013024.A3
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 14808-60-7 | O2Si | 60.08 g/mol
In the manufacture of glass, ceramics and abrasives, in water filtration, in cosmetics, pharmaceuticals and rubber, as a thermal insulatorSilica is used in the manufacture of glass for windows, drinking glasses, beverage bottles, and many other materials. Optical fibers for telecommunication are made from silica. It is also used as a raw material for many ceramics such as earthenware, stoneware, and porcelain. In addition, silica is a common additive in the production of foods and pharmaceutical products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14808-60-7
Formula molecolare O2Si
Molecular Weight (g/mol) 60.08
Numero MDL MFCD00011232,MFCD00217788,MFCD00163736,MFCD07370733
InChI Key VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
SMILES O=[Si]=O
Spécification
Punti di ebollizione 2230°C
Materiale o nome chimico Silicon(IV) oxide
Punto di fusione 1710°C
Nota nome 98.5-99% microcrystalline silicon in the form of quartz
Colore Brown to White
Forma fisica Powder
Quantità 2 kg
Intervallo percentuale saggio 99.5%
Informazioni di solubilità Insoluble in water and acids. Soluble in HF. Very slightly soluble in alkalies
IUPAC Name dioxosilane
Peso formulazione 60.09
Odore Odorless
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis