Learn More
Silicon(IV) oxide, amorphous, nanopowder, 99.9% (metals basis)
Codice prodotto. 11410051
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Codice prodotto. 11410051
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 044781.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7631-86-9 | O2Si | 60.08 g/mol
Silicon(IV) oxide is used as sodium aluminate stabilizer. It is also used as SDS mixture of sodium alkyl sulfates consisting chiefly of sodium lauryl sulfate. It is also acts as chain transfer agent in polymerization.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7631-86-9
Formula molecolare O2Si
Molecular Weight (g/mol) 60.08
Numero MDL MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
InChI Key VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
IUPAC Name dioxosilane
SMILES O=[Si]=O
Specifica
Punti di ebollizione 2230°C
Materiale o nome chimico Silicon(IV) oxide
Punto di fusione 1710°C
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 25 g
Intervallo percentuale saggio 99.9% (metals basis)
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 60.09
Odore Odorless
Densità 2.4
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Silicon(IV) oxide, amorphous, nanopowder
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H373-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P314-In caso di malessere, consultare un medico.
  • P403-Conservare in luogo ben ventilato.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Silica, amorphous