Learn More
Silicon powder, crystalline, -100+200 mesh, 99.99% (metals basis)
Codice prodotto. p-4824921
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
Codice prodotto. 15467015
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 045609.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 7440-21-3 | Si | 28.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-21-3
Formula molecolare Si
Molecular Weight (g/mol) 28.09
Numero MDL MFCD00085311
InChI Key XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo metal, silicone, defoamer s-10, flots 100sco, powder, dust, unii-z4152n8iui, polyeristalline powder, ccris 6599, ccris 6831
PubChem CID 5461123
ChEBI CHEBI:27573
IUPAC Name silicon
SMILES [Si]
Specifica
Materiale o nome chimico Silicon
Colore Black to Gray
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 10 g
Intervallo percentuale saggio 99.99% (Metals basis)
Odore Odorless
Aspetto Gray to black powder