Learn More
Silicon powder, crystalline, APS ∣<50nm, 98%, Laser synthesized from vapor phase
Codice prodotto. 11430710
Click to view available options
Quantità:
2 g
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
2g
50g
Codice prodotto. 11430710
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 044384.04
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Form: S.A. 70 to 100m2/g | CAS: 7440-21-3 | Si | 28.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-21-3
Formula molecolare Si
Molecular Weight (g/mol) 28.09
Numero MDL MFCD00085311
InChI Key XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo metal, silicone, defoamer s-10, flots 100sco, powder, dust, unii-z4152n8iui, polyeristalline powder, ccris 6599, ccris 6831
PubChem CID 5461123
ChEBI CHEBI:27573
IUPAC Name silicon
SMILES [Si]
Specifica
Materiale o nome chimico Silicon
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 2 g
Intervallo percentuale saggio 98%
Odore Odorless
Sensibilità Air Sensitive
Aspetto Powder
Densità 2.33g/cm3