Learn More
Saint Gobain Life Sciences Guanto di protezione termoresistente in gomma siliconica
Codice prodotto. 10672571
Click to view available options
:
Dimensions: 190 x 98mm
Codice prodotto. 10672571
Marca: Saint Gobain Life Sciences 161090
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Protect your hands while handling hot labware with this glove. Saint Gobain Life Sciences Silicone Rubber Hand Protector Heat Resistant Glove features multiple concave tipped studs for a non-slip grip.
  • One size
  • Manufactured from strong tear resistant silicone rubber
  • Withstands temperatures as high as 260°C and as low as -57°C
  • CE marked
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Laboratory/Cleanroom Use
Materiale Gomma siliconica
Powdered Powder Free
Product Type Guanti
Temperature (Metric) Max 260 °C
Quantità 1 ciascuno
Resistente a Calore
Lunghezza (sistema metrico) 190 mm
Larghezza (sistema metrico) 98 mm