Learn More
Fisherbrand™ Tubo in siliconica al platino
Codice prodotto. 11572573 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
3 mm
4 mm
4,5 mm
5 mm
6 mm
7,2 mm
8 mm
9 mm
9,5 mm
12 mm
13 mm
14 mm
14,4 mm
17 mm
22,5 mm
26,5 mm
31,5 mm
Dimensione della confezione:
10m
5m
Codice prodotto. 11572573
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Ideale per l'uso con le pompe peristaltiche grazie alla maggiore resistenza allo strappo e alla minore vulnerabilità alla rottura o ai danni meccanici.
  • Tube has no smell, taint or reaction with chlorine
  • Platinum cured tubing has higher clarity with no yellowing, as experienced with peroxide cured materials
  • 60°IRHD ±5°C
  • FDA, BGA and WRC approved
  • Temperature range: -60°C to 200°C
  • Anti-adherent, hydrophobic
  • High electrical and ozone resistance
  • Less bacteriological build up
  • Can be used for food, laboratory, pharmaceutical and medical applications
Specifica
Certificazione/Conformità Approvazioni FDA, BGA e WRC
Materiale Silicone (polimerizzato al platino)
Diametro (sistema metrico) esterno 26,5 mm
Spessore (sistema metrico) 3,25 mm
Da utilizzare con (applicazione) Per applicazioni alimentari, di laboratorio, farmaceutiche e mediche
Colore Semitrasparente