Learn More
Fisherbrand™ Tubo in siliconica al platino
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
3 mm
4 mm
4,5 mm
5 mm
6 mm
7,2 mm
8 mm
9 mm
9,5 mm
12 mm
13 mm
14 mm
14,4 mm
17 mm
22,5 mm
26,5 mm
31,5 mm
Dimensione della confezione:
10m
5m
Descrizione
- Questo tubo è inodore, insapore e non reagisce al cloro
- Il tubo vulcanizzato al platino ha una maggiore chiarezza senza ingiallimento, che si verifica nei materiali vulcanizzati con perossido
- 60°IRHD ±5 °C
- Approvazioni FDA, BGA e WRC
- Intervallo di temperatura: da -60 °C a 200 °C
- Antiaderente, idrofobico
- Elevata resistenza elettrica e all'ozono
- Accumulo batteriologico ridotto
- Per applicazioni alimentari, di laboratorio, farmaceutiche e mediche
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | Approvazioni FDA, BGA e WRC |
| Materiale | Silicone (polimerizzato al platino) |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 8 mm |
| Spessore (sistema metrico) | 1,5 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per applicazioni alimentari, di laboratorio, farmaceutiche e mediche |
| Colore | Semitrasparente |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion