Learn More
Fisherbrand™ Tubo in siliconica al platino
Product Code. p-8011952 Shop All Fisherbrand Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Diametro (sistema metrico) esterno:
3 mm
4 mm
4,5 mm
5 mm
6 mm
7,2 mm
8 mm
9 mm
9,5 mm
12 mm
13 mm
14 mm
14,4 mm
17 mm
22,5 mm
26,5 mm
31,5 mm
missing translation for 'unitSize'
10m
5m
Product Code. 11532563
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
View alternative products
Ideale per l'uso con le pompe peristaltiche grazie alla maggiore resistenza allo strappo e alla minore vulnerabilità alla rottura o ai danni meccanici.
  • Tube has no smell, taint or reaction with chlorine
  • Platinum cured tubing has higher clarity with no yellowing, as experienced with peroxide cured materials
  • 60°IRHD ±5°C
  • FDA, BGA and WRC approved
  • Temperature range: -60°C to 200°C
  • Anti-adherent, hydrophobic
  • High electrical and ozone resistance
  • Less bacteriological build up
  • Can be used for food, laboratory, pharmaceutical and medical applications
Specifications
Certificazione/Conformità Approvazioni FDA, BGA e WRC
Materiale Silicone (polimerizzato al platino)
Diametro (sistema metrico) esterno 3 mm
Spessore (sistema metrico) 1 mm
Da utilizzare con (applicazione) Per applicazioni alimentari, di laboratorio, farmaceutiche e mediche
Colore Semitrasparente
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado