Learn More
Standard silicio, 1000 mg/l in H2O/0.24 F (grado di affidabilità), SPEX CertiPrep™
Codice prodotto. 11963703 Sfoglia Tutto SPEX Certiprep Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
125 ml
500 mL
Dimensione della confezione:
125mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11963703 125 ml 125mL
10325792 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11963703 Fornitore SPEX Certiprep N. del fornitore PLSI92Y
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    87.33€
    80.60€ / 125mL
    Risparmia 6.73€
    7% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-01-2027
Includes
NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
Materiali di riferimento con certificazione Traceable-NIST e guida ISO/IEC 34
Standard inorganico prodotto per AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF e altri strumenti di analisi.
AnalyteConcentration
Si1000μg/mL
Certifications
Accreditato da A2LA per ISO/IEC 17025 e Guida ISO/IEC 34 e certificato da UL-DQS secondo le norme ISO 9001
Compliance
Conformità allo standard GHS/OSHA
Specifica
Materiale o nome chimico Silicon Standard
Imballaggio Flacone in LDPE a tripla lisciviazione
CAS 16919-19-0, 7732-18-5
Certificato di analisi Il certificato di analisi riporta fino a 39 elementi a livelli ppb.
CAS min. % 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes Vengono sottoposti a scansione fino a 68 elementi con i valori individuati per gli standard ICP e ICP-MS. Il valore rilevato delle tracce di impurità metalliche viene indicato nel certificato di analisi.
CAS max % 0.1, 99.9
Formula molecolare F6H8N2Si
Tecnica AA, ICP
Da utilizzare con (apparecchiatura) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF e altri strumenti di analisi
InChI Key ITHIMUMYFVCXSL-UHFFFAOYSA-P
Tipo Certified Reference Material
SMILES [NH4+].[NH4+].F[Si-2](F)(F)(F)(F)F
IUPAC Name diazanium;hexafluorosilicon(2-)
Solvent or Matrix H2O/0.4% F
Molecular Weight (g/mol) 178.153
PubChem CID 28145
Quantità 125 ml
Grado Assurance
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Matrix    Concentration    Cat. No.H2O/tr. HF    1000μg/mL    PLSI9-2Y, -2T, -2X    10,000    PLSI9-3Y, -3XH2O    1000μg/mL    PLSI9A-2X    10,000    PLSI9A-3X
Prodotto destinato al solo uso in laboratorio