Learn More
Silicon Standard Metal Solution 1000ppm, for AAS, Solution Aqueous, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10214062 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10214062 100 mL 100mL
10030220 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10214062 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore J/8062/05
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Silicon Standard Metal Solution 1000ppm, for AAS, Solution Aqueous
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 16919-19-0
Formula molecolare F6H8N2Si
Molecular Weight (g/mol) 178.153
Numero MDL 85311
InChI Key ITHIMUMYFVCXSL-UHFFFAOYSA-P
PubChem CID 28145
IUPAC Name diazanium;hexafluorosilicon(2-)
SMILES [NH4+].[NH4+].F[Si-2](F)(F)(F)(F)F
Specifica
Imballaggio HDPE plastic bottle
Forma fisica Liquid
Colore Incolore
Quantità 100 mL