Learn More
Cole-Parmer™ Silicone 210 Bath Fluid
Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Gamma di temperatura:
-65°C to +280°C
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Gamma di temperatura | -65°C to +280°C |
| Tipo | Silicone 210 Bath Fluid |
| Viscosità | 198 cp at 26°C |