Learn More
Watson-Marlow Tubing Silicone Double Segment Manifold Tubing
Codice prodotto. 17847973
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
1.29 mm
2.29 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 6
Codice prodotto. 17847973
Marca: Watson-Marlow Tubing 983.0129.000
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Silicone Double Segment Manifold Tubing is pump tubing tor 401U/D1, 401U/DM2 and 401U/DM3 manual/auto control ultra compact pumps.
  • 401U/D1, 401U/DM2 and 401U/DM3 Manual/auto Control Ultra Compact Pumps
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema imperiale) interno 0.05 in.
Diametro (sistema metrico) interno 1.29 mm
Materiale Silicone
Overall Length (English) 1.5 ft.
Overall Length (Metric) 0.46 m
Spessore (sistema imperiale) 0.03 in.
Spessore (sistema metrico) 0.8 mm
Product Type Double Segment Tubing