Learn More
Gilson™ Silicone Tubing for H2 Pump Head
Sfoglia Tutto Gilson Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
2.8 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
5 mm
6 mm
8 mm
9 mm
10 mm
Portata:
105mL/min.
148mL/min.
207mL/min.
300mL/min.
31mL/min.
Colore:
Pink/White
Translucent Beige
Dimensione della confezione:
3m
Descrizione
- Silicone
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Diametro (sistema metrico) interno | 2.8 mm |
| Materiale | Silicone |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 5 mm |
| Overall Length (Metric) | 300 cm |
| Da utilizzare con | HF2 High flow pump head |
| Sterilità | Sterili |
| Portata | 31mL/min. |
| Permeabilità del gas | High |
| Colore | Pink/White |
| Vedi altri risultati |