Learn More
Gilson™ Silicone Tubing for H2 Pump Head
Codice prodotto. p-8001689 Sfoglia Tutto Gilson Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
2.8 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
5 mm
6 mm
8 mm
9 mm
10 mm
Portata:
105mL/min.
148mL/min.
207mL/min.
300mL/min.
31mL/min.
Colore:
Pink/White
Translucent Beige
Dimensione della confezione:
3m
Codice prodotto. 10665693
Marca: Gilson™ F117979
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For use with HF2 pump head
  • Silicone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Diametro (sistema metrico) interno 7 mm
Materiale Silicone Elastomer
Diametro (sistema metrico) esterno 10 mm
Overall Length (Metric) 300 cm
Da utilizzare con For HF2 pump heads
Da utilizzare con (applicazione) biological use
Quantità confezione 1 Each
Portata 300mL/min.
Permeabilità del gas High
Colore Translucent Beige
Max. Operating Temperature (Metric) 230°C
Product Type Extension Pump Tubing