Learn More
Ebro Electronic™ Cavo di prolunga per termocoppia tipo K
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-8009187
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico) cavo:
1 m
2.5 m
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10269659
Marca: Ebro Electronic™ 13412626
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Cavo di prolunga in silicone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità RoHS Directive 2011/65/EU
Monouso Single-use
Da utilizzare con (applicazione) Extension cable for probes with lemosa connector
Altezza (sistema metrico) 30 mm
Lunghezza (sistema metrico) 250 mm
Lunghezza (sistema metrico) cavo 1 m
Materiale Silicone
Modello AN 140
Peso (sistema metrico) 0.12 kg
Product Type Extension Cable
Da utilizzare con (apparecchiatura) TFN 520
Larghezza (sistema metrico) 100 mm