Learn More
Heidolph™ Silicone Extension Tube
Codice prodotto. 10065821 Sfoglia Tutto Heidolph Instruments Prodotti
Click to view available options
Dimensioni dei tubi:
0.8 mm I.D./2.6 mm O.D.
1.42 mm I.D./3.22 mm O.D.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10065821
Marca: Heidolph™ 5253002500
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Platinum-coated silicone tubing for use in pharmaceuticals and biology. Heidolph™ Silicone Extension Tube is very smooth, biocompatible and inert.
  • Extremely smooth interior prevents bacterial growth.
  • Biocompatible, minimal adsorption and absorption.
  • Good flow properties.
  • High temperature stability.
  • Absolutely inert, softener-free.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità USP Class VI, FDA, meets GLP and NSF.
Autoclavabile Autoclavable
Diametro (sistema metrico) interno 1.42 mm
Materiale Silicone
Diametro (sistema metrico) esterno 3.22 mm
Spessore (sistema metrico) 0.9 mm
Da utilizzare con Pump
Da utilizzare con (applicazione) Extremely Smooth Interior Prevents Bacterial Growth, Biocompatible with Minimal Adsorption and Absorption, Good Flow Properties, High Temperature Stability, Inert, Softener-Free, Translucent White.
Min. Operating Temperature (Metric) -80°C
Sterilità Non-sterile
Dimensioni dei tubi 1.42 mm I.D./3.22 mm O.D.
Metodo di sterilizzazione Autoclave for 30 min (at 1 bar, irradiation.)
Altezza (sistema metrico) 7 m Water
Permeabilità del gas Relatively high
Limiti Not suitable for concentrated solvents, oils, acids or dilute caustic soda; relatively high permeability to gas.
Colore Translucent White
Pressione massima Continuous/short time 0.5/1.5 bar
Livello di vuoto Good
Max. Operating Temperature (Metric) 200°C
Product Type Extension Tubing