Learn More
Heidolph™ Silicone Extension Tube
Sfoglia Tutto Heidolph Instruments Prodotti
Click to view available options
Dimensioni dei tubi:
0.8 mm I.D./2.6 mm O.D.
1.42 mm I.D./3.22 mm O.D.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Extremely smooth interior prevents bacterial growth.
- Biocompatible, minimal adsorption and absorption.
- Good flow properties.
- High temperature stability.
- Absolutely inert, softener-free.
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | USP Class VI, FDA, meets GLP and NSF. |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Diametro (sistema metrico) interno | 0.8 mm |
| Materiale | Silicone |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 2.6 mm |
| Spessore (sistema metrico) | 0.9 mm |
| Da utilizzare con | Pump |
| Da utilizzare con (applicazione) | Extremely Smooth Interior Prevents Bacterial Growth, Biocompatible with Minimal Adsorption and Absorption, Good Flow Properties, High Temperature Stability, Inert, Softener-Free, Translucent White. |
| Min. Operating Temperature (Metric) | -80°C |
| Sterilità | Non-sterile |
| Vedi altri risultati |