Learn More
Heidolph instruments Silicone Extension Tube
Platinum-coated silicone tubing for use in pharmaceuticals and biology. Heidolph™ Silicone Extension Tube is very smooth, biocompatible and inert.
29.90€ - 34.00€
Specifica
Product Type | Extension Tubing |
---|---|
Certificazione/Conformità | USP Class VI, FDA, meets GLP and NSF. |
Autoclavabile | Autoclavable |
Materiale | Silicone |
Spessore (sistema metrico) | 0.9 mm |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni dei tubi | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni dei tubi | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10640113
|
Heidolph instruments
525-30024-00 |
0.8 mm I.D./2.6 mm O.D. |
34.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10065821
|
Heidolph instruments
525-30025-00 |
1.42 mm I.D./3.22 mm O.D. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
- Extremely smooth interior prevents bacterial growth.
- Biocompatible, minimal adsorption and absorption.
- Good flow properties.
- High temperature stability.
- Absolutely inert, softener-free.
Specifica
Extension Tubing | |
Autoclavable | |
0.9 mm | |
Extremely Smooth Interior Prevents Bacterial Growth, Biocompatible with Minimal Adsorption and Absorption, Good Flow Properties, High Temperature Stability, Inert, Softener-Free, Translucent White. | |
Non-sterile | |
7 m Water | |
Not suitable for concentrated solvents, oils, acids or dilute caustic soda; relatively high permeability to gas. | |
Continuous/short time 0.5/1.5 bar | |
200°C |
USP Class VI, FDA, meets GLP and NSF. | |
Silicone | |
Pump | |
-80°C | |
Autoclave for 30 min (at 1 bar, irradiation.) | |
Relatively high | |
Translucent White | |
Good |