Learn More
Gilson™ Silicone Tubing for MF1 and MF4 Pump Heads
Codice prodotto. 10452412 Sfoglia Tutto Gilson Prodotti
Click to view available options
Portata:
21mL/min.
3.2mL/min.
7mL/min.
Dimensione della confezione:
3m
Codice prodotto. 10452412
Marca: Gilson™ F1825131
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For use with MF1 and MF4 pump heads
  • Silicone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Diametro (sistema metrico) interno 0.6 mm
Materiale Silicone Elastomer
Overall Length (Metric) 300 cm
Da utilizzare con For MF1 and MF4 Pump Heads
Da utilizzare con (applicazione) Biological
Quantità confezione 1 Each
Portata 3.2mL/min.
Permeabilità del gas High
Colore Semitrasparente
Max. Operating Temperature (Metric) 230°C
Product Type Extension Pump Tubing