Learn More
BINDER™ Guarnizione sportello
Sfoglia Tutto BINDER Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Dispositivi BINDER VD 115, VDL 115
Dispositivi BINDER VD 23, VDL 23
Dispositivi BINDER VD 56, VDL 56
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Perfectly matched, durable gasket
Specifica
Specifica
| Descrizione | Door gasket - made of FKM, silicone-free |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Dispositivi BINDER VD 56, VDL 56 |
| Materiale | FKM Fluorocarbon |
| Tipo | Door Gasket |