Learn More
Thermo Scientific™ Silicone-free Viton™ Door Sealing for Thermo Scientific™ Heratherm™ Incubators and Ovens
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Heratherm 400l Models
Heratherm 750l Models
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifications
Specifications
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Heratherm 400l Models |
| Tipo | Door Seal |