Learn More
Sartorius™ Silicone Gaskets
Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (sistema metrico):
14.9 mm
20.5 x 26.5 x 0.5 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Specifica
Specifica
| Quantità | 10 Pack |
| Dimensioni (sistema metrico) | 20.5 x 26.5 x 0.5 mm |
| Materiale | Silicone |
| Tipo | Gasket |