Learn More
Silicone oil, high temperature
Codice prodotto. 10134480 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
Codice prodotto. 10134480
Marca: Thermo Scientific Acros 174665000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 63148-58-3
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 63148-58-3
Sinonimo Poly(methylphenylsiloxane)
Specifica
Materiale o nome chimico Silicone oil
Densità 1.0500g/mL
Punto d'infiammabilità 316°C
Imballaggio Glass Bottle
Indice di rifrazione 1.4940 to 1.5010
Quantità 500 g
Gravità specifica 1.05
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble in water.
Viscosità 125 mm2/s (25°C)