Learn More
Ismatec™ Peroxide-Cured Silicone Pump Tubing
Codice prodotto. 12498620
Click to view available options
Dimensioni dei tubi:
30
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12498620
Marca: Ismatec™ 0762530
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Reduce the risk of particulate entrapment with smooth inner surface
  • Tubing undergoes robust testing to provide optimal performance/pump life hours with peristaltic pump equipment
  • Precision extruded to tight tolerances for high repeatability, accuracy and reproducibility
  • Global market leader in range of formulations for most extensive chemical compatibility
  • Regulatory approvals to match your unique application
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Diametro (sistema metrico) interno 1.14 mm
Materiale Silicone
Overall Length (Metric) 15 m
Da utilizzare con Masterflex Silicone (peroxide cured) color-coded stopped tubing for Ismatec pumps
Da utilizzare con (applicazione) extending the length of tubing
Dimensioni dei tubi 30