Learn More
Fisherbrand™ Silicone Pipette Adapter with Safety Valve
Codice prodotto. 15830043 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
:
Adapter with safety valve
Codice prodotto. 15830043
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For use with the Accumax Pipette Controller.
  • Manufactured from silicone
  • With safety valve to provide protection against fluid penetration
  • Aids in fast and accurate pipetting
Specifica
Tipo Adapter
Da utilizzare con (applicazione) Accurate pipetting
Da utilizzare con (apparecchiatura) Accumax Pipette Controller
Include Safety valve