Learn More
Masterflex™ Silicone Platinum Tubing
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
9.6mm
Dimensione della confezione:
7.50m
Descrizione
- Smooth inner diameter silicone tubing improves the fluid flow characteristics by reducing the peaks and valleys on the inner surface topography
- No extractables
- Imparts no taste or odors
- Excellent flexibility and bend radius
- Tear resistant
- Superior inner surface smoothness
- Excellent peristaltic pump life
- Manufactured in a clean room environment
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema imperiale) interno | 3/8 in. |
| Diametro (sistema metrico) interno | 9.6mm |
| Materiale | Silicone al platino |
| Diametro (sistema imperiale) esterno | 5/8 in. |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 16.0mm |
| Overall Length (English) | 25 ft. |
| Overall Length (Metric) | 25 m |
| Spessore (sistema imperiale) | 0.125 in. |
| Spessore (sistema metrico) | 3.2 mm |