Learn More
Macherey-Nagel™ Setti in silicone/PTFE
Codice prodotto. p-8012430 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
10 mm
11 mm
12 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Codice prodotto. 10574611
Marca: Macherey-Nagel™ 702625
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Seal vials with GC injection port septa. The Macherey-Nagel™ silicone/PTFE septa comes in a variety of sizes.
  •  Silicone / PTFE septa
  • White silicone, one side coated with grey PTFE
  • Maximum Temperature 200 °C
  • When used at considerably higher temperatures – and working without septum purge – interfering peaks can occur due to thermal decomposition of the material.
Specifica
Tipo Septum
Rivestimento One side coated with Grey PTFE
Diametro (sistema metrico) esterno 10 mm
Temperatura (sistema metrico) max 200°C
Colore Gray-White
Materiale PTFE/Silicone
Quantità 50 Pack