Learn More
Gilson™ Silicone Pump Tubing
Codice prodotto. 10256022 Sfoglia Tutto Gilson Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
0.6 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 4
Codice prodotto. 10256022
Marca: Gilson™ F1825111
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
As part of our MINIPULS™ 3 and Evolution lines of peristaltic pumps, Gilson offers a variety of tubing of different material, inner diameter sizes, and lengths.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Diametro (sistema metrico) interno 0.6 mm
Materiale Silicone Elastomer
Overall Length (Metric) 40 cm
Da utilizzare con For MF1 and MF4 Pump Heads
Da utilizzare con (applicazione) Biological
Quantità confezione 4 Pack
Portata 3.2mL/min.
Permeabilità del gas High
Colore Semitrasparente
Max. Operating Temperature (Metric) 230°C
Product Type Pump Tubing