Learn More
Lenz Laborglasintrumente Silicone Rubber Sealings, Septa
Codice prodotto. p-7222602
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
22 mm
29 mm
42 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 10509791
Marca: Lenz Laborglasintrumente 01342932
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
  • For piercing
  • For screw caps with bore
  • Material: silicone (VMQ)
Specifica
Materiale Silicone
Spessore (sistema metrico) 2 mm
Diametro (sistema metrico) 29 mm