Learn More
Deutsch Neumann™ Tappo in gomma siliconica
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
3.5 mm
10.5 mm
14 mm
21 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 100
Descrizione
- Acc. to DIN 12 871
- Durometer 50 Shore A
- Available in a wide range of sizes
Specifica
Specifica
| Diameter (Metric) Bottom | 14 mm |
| Diametro superiore (sistema metrico) | 18 mm |
| Materiale | Silicone |
| Product Type | Tapered Stopper |