Learn More
Deutsch Neumann™ Tappo in gomma siliconica
Codice prodotto. 10799691
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
3.5 mm
10.5 mm
14 mm
21 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 100
Codice prodotto. 10799691
Marca: Deutsch Neumann™ 1010503
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
For safe and secure closure of laboratory apparatus. Deutsch Neumann™ Silicone Rubber Stoppers are translucent in color.
  • Acc. to DIN 12 871
  • Durometer 50 Shore A
  • Available in a wide range of sizes
Specifica
Diameter (Metric) Bottom 3.5 mm
Diametro superiore (sistema metrico) 6.5 mm
Materiale Silicone
Product Type Tapered Stopper