missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Deutsch Neumann™ Tappo in gomma siliconica

Codice prodotto. 30306742
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
3.5 mm
10.5 mm
14 mm
21 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 100
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 30306742

Marca: Deutsch Neumann™ 1010503

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

For safe and secure closure of laboratory apparatus. Deutsch Neumann™ Silicone Rubber Stoppers are translucent in color.

  • Acc. to DIN 12 871
  • Durometer 50 Shore A
  • Available in a wide range of sizes

Specifica

Diameter (Metric) Bottom 3.5 mm
Diametro superiore (sistema metrico) 6.5 mm
Materiale Silicone
Product Type Tapered Stopper
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato