Learn More
Sampling Systems™ Silicone Seal for Storage Containers
Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
100L storage container
20L storage container
25L storage container
30L storage container
50L storage container
75L storage container
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- O-ring design
- Made from FDA-acceptable grade silicone
- Suitable for use with both 304 and 316L stainless steel storage containers
- Wide range of sizes available
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (applicazione) | Leak-proof sealing |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 75L storage container |
| Materiale | Silicone |
| Tipo | Seal Ring |