Learn More
DWK Life Sciences Silicone sealing ring, for GL threads, without PTFE washer
Sfoglia Tutto DWK Life Sciences Prodotti
Click to view available options
Diameter (Metric) Inside:
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
18 mm
20 mm
26 mm
32 mm
Joint Size:
GL 14
GL 18
GL 25
GL 32
GL 45
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
Descrizione
Suitable for PBT screw cap. Exemplary application: Fixing tubes
- Suitable for PBT screw cap
Specifica
Specifica
| Diameter (Metric) Inside | 10 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Fixing tubes; Sealing |
| Joint Size | GL 25 |
| Quantità | 10/Pk. |
| Diametro (sistema metrico) parte esterna | 22 mm |
| Materiale | Silicone |